Få mere at vide
(2Beta,3Alpha,5Alpha,16Beta,17Beta)-17-Acetoxy-3-hydroxy-2-(4-morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)androstane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2Beta,3Alpha,5Alpha,16Beta,17Beta)-17-Acetoxy-3-hydroxy-2-(4-morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)androstane |
| CAS | 119302-24-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C29H48N2O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (2β,3α,5α,16β,17β)-2-(4-Morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)-androstane-3,17-diol 17-acetate, (2β,3α,5α,16β,17β)-17-Acetoxy-3-hydroxy-2-(4-morpholinyl)-16-(1-pyrrolidinyl)androstane, (2β,3α,5α,16β,17β)-2-(4-Morpholinyl)-16-(pyrrolidin-1-yl)androstane-3,17-diol 17-acetate, 2β-(4-Morpholinyl)-16β-(1-pyrrolidinyl)-5α-androstane-3α,17β-diol 17-acetate, Org 20860, 3α-Hydroxy-2β-(morpholin-4-yl)-16β-(pyrrolidin-1-yl)-5α-androstan-17β-yl Acetate, Rocuronium Bromide Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C29H48N2O4/c1-19(32)35-27-24(30-10-4-5-11-30)17-23-21-7-6-20-16-26(33)25(31-12-14-34-15-13-31)18-29(20,3)22(21)8-9-28(23,27)2/h20-27,33H,4-18H2,1-3H3/t20-,21+,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)[C@H](C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)N5CCOCC5)N6CCCC6 |
| IUPAC navn | [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2-morpholin-4-yl-16-pyrrolidin-1-yl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 488.7 |
| Vis mere |