missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(2Alpha)-Methyl Megestrol Acetate, TRC

Artikelnummer. 30483412
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483412 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483412 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3202401MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2alpha-methyl Megestrol acetate
CAS 907193-65-1
Molekylær formel C25 H34 O4
Mængde 1 mg
Synonym Pregna-4,6-diene-3,20-dione','17-(acetyloxy)-2,6-dimethyl-','(2α)- (9CI), 2α,6-Dimethyl-3,20-dioxopregna-4,6-dien-17-yl acetate
InChI formel InChI=1S/C25H34O4/c1-14-11-18-19(23(5)13-15(2)22(28)12-21(14)23)7-9-24(6)20(18)8-10-25(24,16(3)26)29-17(4)27/h11-12,15,18-20H,7-10,13H2,1-6H3/t15-,18-,19+,20+,23-,24+,25+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]4(OC(=O)C)C(=O)C)[C@@H]3C=C(C)C2=CC1=O
IUPAC navn [(2R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-2,6,10,13-tetramethyl-3-oxo-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 398.54
Formel vægt 398.2457
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.