Få mere at vide
2alpha-Hydroxymethyl Ethisterone, TRC
Artikelnummer. 30009269
Skift visning
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009269 25 mg
30009313 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009269 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH94669525MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2787-03-3
Molekylær formel C22H30O3
Synonym (2α,17α)-17-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)pregn-4-en-20-yn-3-one;
IUPAC navn (2S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-ethynyl-17-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-10,13-dimethyl-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL C[C@]12C[C@@H](CO)C(=O)C=C1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@@]4(O)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2alpha-Hydroxymethyl Ethisterone
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H30O3/c1-4-22(25)10-8-18-16-6-5-15-11-19(24)14(13-23)12-20(15,2)17(16)7-9-21(18,22)3/h1,11,14,16-18,23,25H,5-10,12-13H2,2-3H3/t14-,16+,17-,18-,20-,21-,22-/m0/s1
Formel vægt 342.2195