Få mere at vide
2Alpha-Hydroxy Testosterone 2,17-Diacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2alpha-Hydroxy Testosterone 2,17-Diacetate |
| CAS | 21936-08-3 |
| Molekylær formel | C23H32O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (2alpha,17beta)-2,17-Bis(acetyloxy)-androst-4-en-3-one, 2alpha,17beta-Diacetoxyandrost-4-en-3-one, NSC 9787 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32O5/c1-13(24)27-20-12-23(4)15(11-19(20)26)5-6-16-17-7-8-21(28-14(2)25)22(17,3)10-9-18(16)23/h11,16-18,20-21H,5-10,12H2,1-4H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@@H]1C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CCC2=CC1=O)OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-2-acetyloxy-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.5 |
| Formel vægt | 388.225 |