Få mere at vide
(2Alpha,3Beta)-2,3-Dihydroxy-urs-12-en-28-oic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Corosolic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H48O4/c1-17-10-13-30(25(33)34)15-14-28(6)19(23(30)18(17)2)8-9-22-27(5)16-20(31)24(32)26(3,4)21(27)11-12-29(22,28)7/h8,17-18,20-24,31-32H,9-16H2,1-7H3,(H,33,34)/t17-,18+,20-,21+,22-,23+,24+,27+,28-,29-,30+/m1/s1 |
| Formel vægt | 472.3553 |