Få mere at vide
(2alpha,3alpha,5alpha,17beta)-2,17-Dimethylandrostane-3,17-diol, TRC
Artikelnummer. 17953225
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17953225 10 mg
17944405 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17953225 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD46161510MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1173998-58-7
Molekylær formel C21 H36 O2
Molekylvægt (g/mol) 320.51
Synonym (2α,3α,5α,17β)-2,17-Dimethylandrostane-3,17-diol, 2α,17α-Dimethyl-5α-androstane-3α,17β-diol
IUPAC navn (2R,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-2,10,13,17-tetramethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
SMIL C[C@@H]1C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(C)O)C[C@@H]1O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale (2a,3a,5a,17beta)-2,17-Dimethylandrostane-3,17-diol
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H36O2/c1-13-12-19(2)14(11-18(13)22)5-6-15-16(19)7-9-20(3)17(15)8-10-21(20,4)23/h13-18,22-23H,5-12H2,1-4H3/t13-,14+,15-,16+,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
Formel vægt 320.2715
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.