Få mere at vide
2alpha,17alpha-Dimethyl-5alpha-androstane-3beta,17beta-diol, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2alpha,17alpha-Dimethyl-5alpha-androstane-3beta,17beta-diol |
| CAS | 80651-64-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2alpha,17alpha-Dimethyl-5alpha-androstane-3beta,17beta-diol |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C21 H36 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2α,3β,5α,17β)-2,17-dimethyl-Androstane-3,17-diol, 5α-Androstane-3β,17β-diol, 2α,17-dimethyl- (7CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H36O2/c1-13-12-19(2)14(11-18(13)22)5-6-15-16(19)7-9-20(3)17(15)8-10-21(20,4)23/h13-18,22-23H,5-12H2,1-4H3/t13-,14+,15-,16+,17+,18-,19+,20+,21+/m1/s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | C[C@@H]1C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(C)O)C[C@H]1O |
| Vis mere |