Få mere at vide
2alpha,17alpha-Dimethyl-5alpha-androstane-3beta,17beta-diol, LoGiCal
Artikelnummer. 30462796
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
30462796 2 mg
1 options
Artikelnummer. 30462796 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3331.01
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2alpha,17alpha-Dimethyl-5alpha-androstane-3beta,17beta-diol
CAS 80651-64-5
Analyt- eller komponentnavne 2alpha,17alpha-Dimethyl-5alpha-androstane-3beta,17beta-diol
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C21 H36 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2α,3β,5α,17β)-2,17-dimethyl-Androstane-3,17-diol, 5α-Androstane-3β,17β-diol, 2α,17-dimethyl- (7CI)
InChI formel InChI=1S/C21H36O2/c1-13-12-19(2)14(11-18(13)22)5-6-15-16(19)7-9-20(3)17(15)8-10-21(20,4)23/h13-18,22-23H,5-12H2,1-4H3/t13-,14+,15-,16+,17+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@@H]1C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(C)O)C[C@H]1O
IUPAC navn (2R,3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-2,10,13,17-tetramethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 320.51
Mængde 2 mg
Formel vægt 320.2715 g/mol