Få mere at vide
2alpha,17alpha-Dimethyl-5alpha-androstane-3alpha,17beta-diol, LoGiCal
Artikelnummer. 30460010
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
30460010 2 mg
1 options
Artikelnummer. 30460010 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3331.02
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2a,3a,5a,17beta)-2,17-Dimethylandrostane-3,17-diol
CAS 1173998-58-7
Analyt- eller komponentnavne (2a,3a,5a,17beta)-2,17-Dimethylandrostane-3,17-diol
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C21 H36 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (2α,3α,5α,17β)-2,17-Dimethylandrostane-3,17-diol, 2α,17α-Dimethyl-5α-androstane-3α,17β-diol
InChI formel InChI=1S/C21H36O2/c1-13-12-19(2)14(11-18(13)22)5-6-15-16(19)7-9-20(3)17(15)8-10-21(20,4)23/h13-18,22-23H,5-12H2,1-4H3/t13-,14+,15-,16+,17+,18+,19+,20+,21+/m1/s1
Løsningstype Neat
SMIL C[C@@H]1C[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CC[C@]4(C)O)C[C@@H]1O
IUPAC navn (2R,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-2,10,13,17-tetramethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 320.51
Mængde 2 mg
Formel vægt 320.2715 g/mol