Få mere at vide
Abnova™ 293T Whole Cell Lysate (Denatured)
Artikelnummer. 16089645
Mængde:
100 μL
Pakningsstørrelse:
100µL
Artikelnummer. 16089645
Brand: Abnova™ L151V1.100uL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Human Cell Line Lysate
Tekniske data
Cellelinje 293T
Til brug med (applikation) Western Blot
Væv Kidney
Oversigt Whole cell lysate (denatured)
Lyseringsbuffer 1X Sample Buffer (0.2 M Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 0.2% 2-mercaptoethanol, 0.2% Bromophenol blue).
Fremstillingsmetode Culture cells in 6-well plate to 80% confluent, remove media and then rinse with cold 1x PBS. Scrape cells off the plate surface and pipette cells into microcentrifuge tube to spin down the cells. Remove PBS and then lysis and resuspend cells with 205 ul 1X sample buffer. Mix well and heat at 90°C for 10 minutes, and then cooled rapidly.
Kvalitetskontrol test 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Mængde 100 μL
Opbevaringsbuffer In ready-to-use 1X Sample Buffer (0.2 M Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 0.2% 2-mercaptoethanol, 0.2% Bromophenol blue).
Værtsarter Human
Indhold og opbevaring Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100UL 293T whole cell lysate (denatured)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-mercaptoethanol