Få mere at vide
Gibco™ 293fectin™ Transfektionsreagens
Artikelnummer. p-7180307
Skift visning
Mængde:
1 ml
15 ml
10 x 15 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10553283 1 ml 1 sæt
10535675 15 ml Hver
10093574 10 x 15 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10553283 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 12347019
Indeholder
Hver enhed indeholder et hætteglas med reagens.
293fectin™ Transfection Reagent er en proprietær, kationisk lipid-baseret formulering til transfektion af DNA til eukaryote celler.
293fectin™ Transfektionsreagens er en proprietær, kationisk lipidbaseret formulering til transfectering af DNA i eukaryote celler. Dette reagens er optimeret til transfectering af suspension 293 humane embryonale nyreceller (f.eks. 293-F-celler, FreeStyle™ Kat. Nr. R790-07) i defineret, serumfrit FreeStyle™ 293-ekspressionsmedium (12338-018), og er beregnet til brug med FreeStyle™ 293 Expression System (K9000-01).
293fectin™ Transfektionsreagens giver følgende fordele:
  • Demonstrerer høj transfektionseffektivitet i suspension 293-celler og er også egnet til transfektering af adherente 293-celler
  • Suspension FreeStyle™ 293-F-celler kan transfekteres i FreeStyle™ 293-ekspressionsmediet; der kræves ingen medieændring
  • Tilsæt 293fectin™ reagenskomplekser direkte til cellerne i kulturmediet
  • Der er ikke behov for at fjerne komplekser eller ændre eller tilføje medium efter transfektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Hver enhed indeholder et hætteglas med reagens. Opbevares ved 4 °C.
293fectin™ er garanteret stabil i 6 måneder, når den opbevares korrekt.
Celletype Etablerede cellelinjer
Prøvetype Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Produktlinje 293fectin
Produkttype Transfektionsreagens
Mængde 1 ml
Serum kompatibel Ja
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.