Få mere at vide
Gibco™ 293fectin™ Transfektionsreagens
Beskrivelse
Indeholder
Hver enhed indeholder et hætteglas med reagens.
293fectin™ Transfektionsreagens er en proprietær, kationisk lipidbaseret formulering til transfectering af DNA i eukaryote celler. Dette reagens er optimeret til transfectering af suspension 293 humane embryonale nyreceller (f.eks. 293-F-celler, FreeStyle™ Kat. Nr. R790-07) i defineret, serumfrit FreeStyle™ 293-ekspressionsmedium (12338-018), og er beregnet til brug med FreeStyle™ 293 Expression System (K9000-01).
293fectin™ Transfektionsreagens giver følgende fordele:
- Demonstrerer høj transfektionseffektivitet i suspension 293-celler og er også egnet til transfektering af adherente 293-celler
- Suspension FreeStyle™ 293-F-celler kan transfekteres i FreeStyle™ 293-ekspressionsmediet; der kræves ingen medieændring
- Tilsæt 293fectin™ reagenskomplekser direkte til cellerne i kulturmediet
- Der er ikke behov for at fjerne komplekser eller ændre eller tilføje medium efter transfektion
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Hver enhed indeholder et hætteglas med reagens. Opbevares ved 4 °C. 293fectin™ er garanteret stabil i 6 måneder, når den opbevares korrekt. |
| Celletype | Etablerede cellelinjer |
| Prøvetype | Plasmid-DNA |
| Transfektionsteknik | Lipid-baseret transfektion |
| Til brug med (applikation) | Transfektion |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Produktlinje | 293fectin |
| Produkttype | Transfektionsreagens |
| Mængde | 1 ml |
| Serum kompatibel | Ja |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.