Få mere at vide
Gibco™ 293fectin™ Transfektionsreagens
Artikelnummer. 10535675
Mængde:
1 ml
15 ml
10 x 15 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10535675
Brand: Gibco™ 12347500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
293fectin™ Transfection Reagent er en proprietær, kationisk lipid-baseret formulering til transfektion af DNA til eukaryote celler.
293fectin™ Transfection Reagent er en proprietær, kationisk lipid-baseret formulering til transfektion af DNA til eukaryote celler. Dette reagens er optimeret til at transficere suspension 293 humane embryonale nyreceller (f.eks. FreeStyle™ 293-F celler, kat. nr. R790-07) i defineret, serumfri FreeStyle™ 293 Expression Medium (12338-018), og er beregnet til brug med FreeStyle™ 293 Udtrykssystem (K9000-01).
293fectin™ Transfektionsreagens giver følgende fordele:
  • Demonstrerer høj transfektionseffektivitet i suspension 293-celler og er også velegnet til transfektion af adhærente 293-celler
  • Affjedring FreeStyle™ 293-F-celler kan transficeres ind FreeStyle™ 293 Udtryksmedium; ingen medium ændring er påkrævet
  • Tilføje 293fectin™ reagenskomplekser direkte til celler i dyrkningsmedium
  • Ingen grund til at fjerne komplekser eller ændre eller tilføje medium efter transfektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Hver enhed indeholder et hætteglas med reagens. Opbevares ved 4 °C.
293fectin™ er garanteret stabil i 6 måneder, når den opbevares korrekt.
Celletype Etablerede cellelinjer
Format Rør
Prøvetype Plasmid-DNA
Transfektionsteknik Lipid-baseret transfektion
Til brug med (applikation) Transfektion
High-throughput kompatibilitet Ikke høj kapacitetskompatibel (manuel)
Produktlinje 293fectin
Produkttype Transfektionsreagens
Mængde 15 ml
Serum kompatibel Ja