Få mere at vide
Gibco™ 293 SFM II
Beskrivelse
293 SFM II er en serumfri, lav-protein (< 10 μg/mL) formulering optimeret til suspensionskultur med høj densitet af 293 celler (1). (Det er ikke egnet til adhærente 293 cellekulturer.) Dette produkt erstatter 293 SFM (kat. nr. 10970-010). 293 SFM II er fri for dyr. Formuleret uden L-glutamin for øget stabilitet; tilsæt 20 mL 200 mM L-glutamin eller 20 mL GlutaMAX™ -I Tilskud pr. 1.000 ml medium før brug.
Bemærk:
En 293 Medium Master-fil er blevet indsendt til FDA. Tilladelse til at krydshenvise til masterfilen kan fås ved at kontakte Technical Services eller din lokale salgsrepræsentant.
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | 293F, 293 (HEK) |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Lavt proteinindhold, Serumfri |
| Form | Væske |
| Produkttype | Serumfrit medium (SFM) |
| Serum niveau | Serumfri |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 1000 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys. |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.