Få mere at vide
3M™ 2890-serien polycarbonat linse sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 12652605 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Linsebelægning:
Anti-dug
Anti-dug, Ridsefast
Ridsefast
Ventilationsdetaljer:
Forseglet
Indirekte ventilation
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsebelægning Ventilationsdetaljer Pakningsstørrelse
12652605 Anti-dug Indirekte ventilation Hver
12672605 Anti-dug Forseglet Hver
12642605 Anti-dug, Ridsefast Forseglet Hver
10361910 Ridsefast Indirekte ventilation Hver
13458997 Ridsefast Indirekte ventilation Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12652605 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000032481
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00 DKK
    123.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 118.81 DKK
    49% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001
Linsebelægning Anti-dug
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Byggeri, laboratorier
nr. pr. pakke 1 hv.
Ventilationsdetaljer Indirekte ventilation
UV beskyttelse Ja