Få mere at vide
3M™ 2890-serien polycarbonat linse sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 10361910 Shop alle 3M produkter
Linsebelægning:
Anti-dug
Anti-dug, Ridsefast
Ridsefast
Ventilationsdetaljer:
Forseglet
Indirekte ventilation
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10361910
Brand: 3M™ 7000032480
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001
Linsebelægning Ridsefast
Linsefarve Klar
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Konstruktion
nr. pr. pakke 1 hv.
Ventilationsdetaljer Indirekte ventilation
Materiale Polycarbonat
UV beskyttelse Ja