Få mere at vide
3M™ Oversikkerhedsbriller af polycarbonat, 2800-serien
Artikelnummer. p-8006548 Shop alle 3M produkter
Linsefarve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Artikelnummer. 12622545
Brand: 3M™ 7000032494
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har en skrå linse og tynde justerbare stænger. De 3M Oversikkerhedsbriller af polycarbonat er designet til at passe over de fleste brugeres receptbriller med minimal interferens.
  • Designet til at passe over de fleste brugeres receptpligtige briller med minimal interferens
  • Stærk polycarbonat linse med anti-ridsebelægning for holdbarhed
  • Tilbyder en fremragende dækning og synsfelt kombineret med et højt niveau af beskyttelse mod stød
  • Justerbare stængelængder (fire positioner) for optimal komfort og pasform
  • Skrå linse for nem justering og maksimal komfort
  • Bløde, lavprofilstænger for komfort og minimal interaktion med receptpligtige briller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001
Linsebelægning Ridsefast
Linsefarve Ravgul
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Byggeri, skovbrug, lægemidler
Ramme farve Mørkeblå
nr. pr. pakke 1 hv.
Tempel stil Justerbar
Linse materiale Polycarbonat