Description
- Designet til at passe over de fleste brugeres receptpligtige briller med minimal interferens
- Stærk polycarbonat linse med anti-ridsebelægning for holdbarhed
- Tilbyder en fremragende dækning og synsfelt kombineret med et højt niveau af beskyttelse mod stød
- Justerbare stængelængder (fire positioner) for optimal komfort og pasform
- Skrå linse for nem justering og maksimal komfort
- Bløde, lavprofilstænger for komfort og minimal interaktion med receptpligtige briller
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | EN 166:2001 |
| Linsebelægning | Ridsefast |
| Linsefarve | Klar |
| Produkttype | Sikkerhedsbriller |
| Til brug med (applikation) | Byggeri, skovbrug, lægemidler |
| Ramme farve | Mørkeblå |
| Tempel stil | Justerbar |
| Linse materiale | Polycarbonat |