Få mere at vide
3M™ Oversikkerhedsbriller af polycarbonat, 2800-serien
Artikelnummer. 12622545 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Linsefarve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsefarve Pakningsstørrelse
12622545 Ravgul Hver
15640391 Klar Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12622545 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000032494
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00 DKK
    70.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 54.56 DKK
    43% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Har en skrå linse og tynde justerbare stænger. De 3M Oversikkerhedsbriller af polycarbonat er designet til at passe over de fleste brugeres receptbriller med minimal interferens.
  • Designet til at passe over de fleste brugeres receptpligtige briller med minimal interferens
  • Stærk polycarbonat linse med anti-ridsebelægning for holdbarhed
  • Tilbyder en fremragende dækning og synsfelt kombineret med et højt niveau af beskyttelse mod stød
  • Justerbare stængelængder (fire positioner) for optimal komfort og pasform
  • Skrå linse for nem justering og maksimal komfort
  • Bløde, lavprofilstænger for komfort og minimal interaktion med receptpligtige briller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2001
Linsebelægning Ridsefast
Linsefarve Ravgul
Produkttype Sikkerhedsbriller
Til brug med (applikation) Byggeri, skovbrug, lægemidler
Ramme farve Mørkeblå
nr. pr. pakke 1 hv.
Tempel stil Justerbar
Linse materiale Polycarbonat