Beskrivelse
- Kompatibel med CentriVap Pro Vacuum Koncentratorer
- Rustfrit stålmateriale
- Valgfri PTFE-belægning
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Rotor |
| Rotor system | CentriVap Fordel |
| Størrelse | 28 mm |
| Højde (engelsk) | 3,6 tommer |
| Højde (metrisk) | 9.14 cm |
| Diameter (engelsk) | 11,4 tommer |
| Diameter (metrisk) | 28.96 cm |