Få mere at vide
Labconco 28 mm rotor - CentriVap Pro
Artikelnummer. 30533410 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Materiale (coating):
PTFE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (coating)
30533410 PTFE
30533435 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30533410 Leverandør Labconco Leverandørnr. 7555401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15360.00 DKK
    14272.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 1087.65 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-01-2027
Rotorer til brug med Labconco™ CentriVap™ Pro Vacuum Concentrators. Der findes rustfrit stål og PTFE-belagte muligheder.
  • Kompatibel med CentriVap Pro Vacuum Koncentratorer
  • Rustfrit stålmateriale
  • Valgfri PTFE-belægning
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Type Rotor
Materiale (coating) PTFE
Rotor system CentriVap Fordel
Størrelse 28 mm
Højde (engelsk) 3,6 tommer
Højde (metrisk) 9.14 cm
Diameter (engelsk) 11,4 tommer
Diameter (metrisk) 28.96 cm