Få mere at vide
28 Elements Opløsning, 0,1 % C 6 H 4 O 6 matrix, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Tekniske data
Tekniske data
| Løsningen indeholder | Al, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb Sb Se Sr, Ti, Tl, V, Zn for ICP 10mg/L of each 5% HNO3, 0.1% C6H4O6 matrix |
| Koncentration | 10 mg/L |
| Mængde | 100 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Multi-element Standard Solution for ICP. 28 Components in HNO3 5% ,C4H6O6 0.1% (ME/1001/)
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i