Få mere at vide
Code Corporation™ 2700 Palm stregkodescanner
Artikelnummer. 17983872 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Inkluderer:
B27 Batteri
B27 Batteri, induktiv opladningsstation, 1,8 m USB opladningskabel
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17983872 B27 Batteri
17973862 B27 Batteri, induktiv opladningsstation, 1,8 m USB opladningskabel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17983872 Leverandør Code Corporation™ Leverandørnr. 176686
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7980.00 DKK
    7451.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 528.85 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læs brede og små stregkoder nemmere med denne ultrahurtige stregkodelæser. Få uovertruffen ydeevne fra denne aggressive, rundstrålende scanner, der læser selv beskadigede stregkoder.
  • Læs brede og små stregkoder nemmere med denne ultrahurtige stregkodelæser.
  • Få uovertruffen ydeevne fra denne aggressive, rundstrålende scanner, der læser selv beskadigede stregkoder.
  • Sæt dine scanningsprocesser i gang, eller tilføj dette scanner + batterisæt til din nuværende scanningsløsning.
  • Bruger B27 batterier med indbygget strømmåler.
  • IP65 tætningsklassificering mod indtrængning af støv og væske, CodeShield™ hus til desinfektionsmiddel og kemisk aftørring.
  • Uovertruffen præstationsaflæsning på buede og skinnende overflader.
  • USB, Bluetooth ™5 Low Energy (for forbedret datasikkerhed, forlænget batterilevetid og mindre nedetid).
  • Visuel, hørbar og haptisk feedback kan tilpasses med flere programmerbare knapper.
  • Spor eventuelle problemer– Sporbare servicedatoer og batteristatistik for at hjælpe it med at implementere og administrere deres scannerflåde.
Tekniske data
Oversigt Kode Reader™ 2700 Palm stregkodescanner
Understøttede stregkodetyper BC412, Codabar, Kode 11, Kode 128, Kode 32, Kode 39, Kode 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 af 5, IATA 2 af 5, Interleaved 2 af 5, MSI Plessey, Matrix 2 af 5, NEC 2 af 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JANCodablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417Aztec Code, Data Matrix , Data Matrix Rectangular Ext'n, GoCode&trade, (proprietær--add'l licens krævet), Grid Matrix, HanXin Code, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1Australian Post, Canada Post, Itelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Post-Net, UK Royal Mail, UPU ID-tags
Dataoverførselsmetode Bluetooth 5 Low Energy (Klasse II)
Højde (metrisk) 28.00 mm
Højde (engelsk) 1.1 tommer
Bredde (metrisk) 53.34 mm
Bredde (engelsk) 2,1 tommer.
Dybde (metrisk) 131.00 mm
Dybde (engelsk) 5,2''
Vægt (metrisk) 131 g
Opladningsforbindelse USB 2.0 (Generisk HID , HID Tastatur, virtuel COM-port)
Vægt (engelsk) 0.29 lb.
Certificeringer/compliance CE, Europa: CE-RoHS
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, generel identifikation
Fugtighed 5 % til 95 % (Ikke-kondenserende)
Inkluderer B27 Batteri
Nødvendigt tilbehør Bluetooth 5 Low Energy (Klasse II)
garanti 3 år
Softwaretype JavaScript
Mængde 1 stk.
Type Stregkodescanner
Tilslutningstype Bluetooth
Display Type Ingen inkluderet
Strømforsyning Genopladeligt batteri
Alternativt varenummer CR2701-100-C286