Få mere at vide
Code Corporation™ 2700 Palm stregkodescanner
Inkluderer:
CR2700 Palm Stregkodescanner og B27 Batteri
CR2700 Scanner Palm version, B27 Batteri, induktiv ladestation med skrivebordsmontering og en 1,8 m USB Ladekabel
Description
- Læs brede og små stregkoder nemmere med denne ultrahurtige stregkodelæser.
- Få uovertruffen ydeevne fra denne aggressive, rundstrålende scanner, der læser selv beskadigede stregkoder.
- Sæt dine scanningsprocesser i gang, eller tilføj dette scanner + batterisæt til din nuværende scanningsløsning.
- Bruger B27 batterier med indbygget strømmåler.
- IP65 tætningsklassificering mod indtrængning af støv og væske, CodeShield™ hus til desinfektionsmiddel og kemisk aftørring.
- Uovertruffen præstationsaflæsning på buede og skinnende overflader.
- USB, Bluetooth ™5 Low Energy (for forbedret datasikkerhed, forlænget batterilevetid og mindre nedetid).
- Visuel, hørbar og haptisk feedback kan tilpasses med flere programmerbare knapper.
- Spor eventuelle problemer– Sporbare servicedatoer og batteristatistik for at hjælpe it med at implementere og administrere deres scannerflåde.
Specifications
Specifications
| Oversigt | Kode Reader™ 2700 Palm stregkodescanner med ladestation |
| Understøttede stregkodetyper | BC412, Codabar, Kode 11, Kode 128, Kode 32, Kode 39, Kode 93, GS1 DataBar, Hong Kong 2 af 5, IATA 2 af 5, Interleaved 2 af 5, MSI Plessey, Matrix 2 af 5, NEC 2 af 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC / EAN / JANCodablock F, Code 49, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C), MicroPDF, PDF417Aztec Code, Data Matrix , Data Matrix Rectangular Ext'n, GoCode&trade, (proprietær--add'l licens krævet), Grid Matrix, HanXin Code, Micro QR Code, QR Code, QR Model 1Australian Post, Canada Post, Itelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korea Post, Planet, Post-Net, UK Royal Mail, UPU ID-tags |
| Dataoverførselsmetode | Bluetooth 5 Low Energy (Klasse II) |
| Højde (metrisk) | 28.00 mm |
| Højde (engelsk) | 1.1 tommer |
| Bredde (metrisk) | 53.34 mm |
| Bredde (engelsk) | 2,1 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 131.00 mm |
| Dybde (engelsk) | 5,2'' |
| Vægt (metrisk) | 131 g |
| Show More |