Få mere at vide
Code Corporation™ 2700 induktiv ladestations basemontering
Artikelnummer. 17900002 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Tilslutningstype:
RS-232, USB
Artikelnummer. Tilslutningstype
17900002 RS-232, USB
1 options
Artikelnummer. 17900002 Leverandør Code Corporation™ Leverandørnr. 176690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    430.00 DKK
    424.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.70 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Hold din CR2700 induktive ladestation stabil og lige hvor du har brug for den med denne robuste basemontering.
  • Hold din CR2700 induktive ladestation stabil og lige hvor du har brug for den med denne robuste basemontering.
  • Til brug med CR2700 induktiv ladestation.
Tekniske data
Oversigt Kode Reader™ 2700 induktiv ladestations basemontering
Højde (metrisk) 21.08 mm
Højde (engelsk) 0,83 tommer.
Bredde (metrisk) 93.98 mm
Bredde (engelsk) 3,7''
Dybde (metrisk) 121.92 mm
Dybde (engelsk) 4,8 tommer
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, generel identifikation Sundhedspleje, Laboratorie, Fremstilling, Lægemiddel
Mængde 1 stk.
Type Ladestations basemontering
Tilslutningstype RS-232, USB
Datahukommelse Ingen
Display Type Ingen inkluderet
Strømforsyning USB eller RS-232
Opløsning Ingen skærm inkluderet
Alternativt varenummer CRA-MB6-C286