Få mere at vide
Code Corporation™ 2700 induktiv ladestation
Artikelnummer. 17934772 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Inkluderer:
2700 induktiv ladestation
2700 induktiv ladestation, USB kabel
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
17934772 2700 induktiv ladestation
17924772 2700 induktiv ladestation, USB kabel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17934772 Leverandør Code Corporation™ Leverandørnr. 176689
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3400.00 DKK
    3361.71 DKK / Pakke med 1
    Spare 38.29 DKK
    1% Slukket
På lager
Hold din CR2700 opladet med denne induktive ladestation.
  • Hold din CR2700 opladet med denne induktive ladestation.
  • Induktiv opladning eliminerer blotlagt metal og relaterede kontaktfejl forårsaget af kemisk aftørring.
Tekniske data
Oversigt Kodelæser™ 2700 induktiv ladestation med 1,8 m USB Kabel
Højde (metrisk) 50.80 mm
Højde (engelsk) 2 tommer
Bredde (metrisk) 228.60 mm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Dybde (metrisk) 203.20 mm
Dybde (engelsk) 8 tommer
Til brug med (applikation) Aktiv sporing, generel identifikation Sundhedspleje, Laboratorie, Fremstilling, Lægemiddel
Inkluderer 2700 induktiv ladestation
Mængde 1 stk.
Type Ladestation
Tilslutningstype Kabel
Datahukommelse Ingen
Display Type Ingen inkluderet
Strømforsyning USB eller RS-232
Opløsning Ingen skærm inkluderet
Alternativt varenummer CRA-A271-C36-C286