missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

27-Oxo-fusidic Acid, TRC

Artikelnummer. 30425478
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425478 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425478 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8568555MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 26-Oxofusidic Acid
CAS 1415035-94-7
Molekylær formel C31 H46 O7
Mængde 5 mg
Synonym 29-Nordammara-17(20),24-dien-21-oic acid','16-(acetyloxy)-3,11-dihydroxy-26-oxo-','(3α,4α,8α,9β,11α,13α,14β,16β,17Z)-, ent-(17Z,24EZ)-16α-(Acetyloxy)-3β,11β-dihydroxy-4β,8,14-trimethyl-26-oxo-18-nor-5β,10α-cholesta-17(20),24-dien-21-oic acid, 26-Oxofusidic acid, 27-Oxo-fusidic acid
InChI formel InChI=1S/C31H46O7/c1-17(16-32)8-7-9-20(28(36)37)26-22-14-24(35)27-29(4)12-11-23(34)18(2)21(29)10-13-30(27,5)31(22,6)15-25(26)38-19(3)33/h8,16,18,21-25,27,34-35H,7,9-15H2,1-6H3,(H,36,37)/b17-8?,26-20-/t18-,21-,22-,23+,24+,25-,27-,29-,30-,31-/m0/s1
SMIL C[C@@H]1[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@@]3(C)[C@H]2[C@H](O)C[C@H]4\C(=C(/CCC=C(C)C=O)\C(=O)O)\[C@H](C[C@]34C)OC(=O)C
IUPAC navn (2Z)-2-[(3R,4S,5S,8S,9S,10S,11R,13R,14S,16S)-16-acetyloxy-3,11-dihydroxy-4,8,10,14-tetramethyl-2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-ylidene]-6-methyl-7-oxohept-5-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 530.6927
Formel vægt 530.3244
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.