missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

27-Nor-25-ketocholesterol, TRC

Artikelnummer. 30417942
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417942 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417942 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN692095100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 27-Nor-25-ketocholesterol
CAS 7494-34-0
Molekylær formel C26 H42 O2
Mængde 100 mg
Synonym 27-Norcholest-5-en-25-one','3-hydroxy-','(3β)-, 27-Norcholest-5-en-25-one','3β-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), (3β)-3-Hydroxy-27-norcholest-5-en-25-one, 25-Oxo-27-norcholesterol, 3β-Hydroxy-26-norcholest-5-en-25-one, 3β-Hydroxy-27-norcholest-5-en-25-one, NSC 148870, 3-Hydroxy-27-norcholest-5-en-25-one
InChI formel InChI=1S/C26H42O2/c1-17(6-5-7-18(2)27)22-10-11-23-21-9-8-19-16-20(28)12-14-25(19,3)24(21)13-15-26(22,23)4/h8,17,20-24,28H,5-7,9-16H2,1-4H3/t17-,20+,21+,22-,23+,24+,25+,26-/m1/s1
SMIL C[C@H](CCCC(=O)C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC navn (6R)-6-[(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]heptan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 386.6105
Formel vægt 386.3185
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.