missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ 27-Hydroxycholesterol
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18793439
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18793439 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18793439 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3907/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

LXR agonist; also ER partial agonist

27-Hydroxycholesterol is a liver X receptor (LXR) agonist. Also estrogen receptor partial agonist. Suppresses β-estradiol -mediated breast cancer cell proliferation in vitro. Also increases α-synuclein levels and induces apoptosis in human neuroblastoma cells in vitro. Endogenous cholesterol metabolite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (3β,25R)-Cholest-5-ene-3,26-diol
CAS 20380-11-4
Synonym 27 OHC, 27 HC
Mængde 10 mg
Mål LXR-like Receptor Agonists
Molekylær formel C27H46O2
Formel vægt 402.65
Renhed >98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.