Få mere at vide
27-Deoxyactein, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 27-Deoxyactein (23-Epi-26-Deoxyactein) |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H56O10/c1-18-12-37(30-33(6,47-30)17-43-37)46-21-13-32(5)23-9-8-22-31(3,4)24(45-29-28(41)27(40)20(39)15-42-29)10-11-35(22)16-36(23,35)14-25(44-19(2)38)34(32,7)26(18)21/h18,20-30,39-41H,8-17H2,1-7H3/t18-,20-,21+,22+,23+,24+,25-,26+,27+,28-,29+,30-,32+,33-,34-,35-,36+,37+/m1/s1 |
| Formel vægt | 660.3873 |