Få mere at vide
(25R)-5Beta-Cholestane-3Alpha,7Alpha,12Alpha,26-tetrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (25R)-5beta-Cholestane-3alpha,7alpha,12alpha,26-tetrol |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H48O4/c1-16(15-28)6-5-7-17(2)20-8-9-21-25-22(14-24(31)27(20,21)4)26(3)11-10-19(29)12-18(26)13-23(25)30/h16-25,28-31H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| Formel vægt | 436.3553 |