Få mere at vide
Fisherbrand™ Plastlås Bacti Caps
Artikelnummer. 11502662 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11502662 Rød Pakke med 50
11522662 Blå Pakke med 50
11592652 Hvid Pakke med 50
11512662 Gul Pakke med 50
11532662 Grøn Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11502662
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af kemisk resistent jomfru plastik, Bacti-Caps™ give en fast, positiv dyrkningsrørlukning, der tillader en kontrolleret gasudveksling. De er ideelle til brug i videnskab, forskning og andre laboratorier.
  • Bacti-Caps™ til reagensglas uden kant
  • Giv en fast, positiv dyrkningsrør-lukning, der tillader en kontrolleret gasudveksling, hvilket viser sig at være et mere praktisk alternativ til vatpropper
  • Velegnet til alle standard reagensglasstørrelser, de passer til kantløse og plastikrør med en udvendig diameter på 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm og 38 mm
  • De tre fleksible finner støbt på den indvendige væg af hver hætte sikrer en positiv pasform, selv når der forekommer mindre variationer i rørstørrelsen
  • Bacti-Caps™ er lavet af kemisk resistent jomfruplast, så de er upåvirkede af dyrkningsmedier, de fleste syrer, baser, alkoholer og estere
  • Forbedret kulturvækst
  • Farvekodet
  • Kontrolleret gasudveksling
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Plast
Farve Rød
Mængde 50 stk
Størrelse (metrisk) 25 mm
Til brug med (udstyr) Reagensglas