Få mere at vide
Roland Vetter Laborbedarf™ Farvekodet mærkatape, 25 mm
Farve:
Blå
Rød
Pakningsstørrelse:
55m
Beskrivelse
- Modstandsdygtig over for vand, olie og syre
- Temperatur -20 til + 121 °C
- Til autoklave, fryser, køleskab og ovn
- Mærkning med kuglepen, blyant og tusch
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Rød |
| Format | Rulle |
| Produkttype | Markeringstape |
| Størrelse (metrisk) | 25 mm |