Få mere at vide
Roland Vetter Laborbedarf™ Farvekodet mærkatape, 25 mm
Artikelnummer. 11720454
Farve:
Blå
Rød
Pakningsstørrelse:
55m
Artikelnummer. 11720454
Brand: Roland Vetter Laborbedarf™ ST1004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Sikker til brug i autoklaver, frysere og ovne. Roland Vetter Laborbedarf™ Farvekodet mærkatape kan skrives på med tusch, kuglepen og tusch og endda blyant.
  • Modstandsdygtig over for vand, olie og syre
  • Temperatur -20 til + 121 °C
  • Til autoklave, fryser, køleskab og ovn
  • Mærkning med kuglepen, blyant og tusch
Tekniske data
Farve Rød
Format Rulle
Produkttype Markeringstape
Størrelse (metrisk) 25 mm