missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S,Z)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxyhept-2-enoic Acid Sodium Salt, Mikromol™
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
Beskrivelse
(S,Z)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxyhept-2-enoic Acid Sodium Salt
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S,Z)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxyhept-2-enoic Acid Sodium Salt |
| CAS | 1659317-56-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | (S,Z)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxyhept-2-enoic Acid Sodium Salt |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C33 H32 F N2 O4 . Na |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Heptenoic acid, 7-[2-(4-fluorophenyl)-5-(1-methylethyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)carbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxy-, sodium salt (1:1), (S,Z)-7-[2-(4-Fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]-5-hydroxyhept-2-enoic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C33H33FN2O4.Na/c1-22(2)31-30(33(40)35-26-12-7-4-8-13-26)29(23-10-5-3-6-11-23)32(24-16-18-25(34)19-17-24)36(31)21-20-27(37)14-9-15-28(38)39;/h3-13,15-19,22,27,37H,14,20-21H2,1-2H3,(H,35,40)(H,38,39);/q;+1/p-1/b15-9-;/t27-;/m0./s1 |
| SMIL | [Na+].CC(C)c1c(C(=O)Nc2ccccc2)c(c3ccccc3)c(c4ccc(F)cc4)n1CC[C@@H](O)C\C=C/C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;(Z,5S)-7-[2-(4-fluorophenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-5-hydroxyhept-2-enoate |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion