Få mere at vide
SI Analytics™ 250ML Electrolyte 3.5 MOL / L 5 mol / l, sterilized
Artikelnummer. 11974739 Shop alle SI Analytics produkter
Kapacitet (metrisk):
0.8 kg
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 11974739
Brand: SI Analytics™ 285138127
Robust, reliable, ready-to-use 250mL electrolyte 3.5 MOL.
  • 250mL electrolyte 3.5 MOL / L 5 mol / l, sterilized
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 0.8 kg
Oversigt 250ML Electrolyte 3.5 MOL
Type pH Electrode Accessories