Få mere at vide
Wheaton™ 250 ml polystyren prøvebeholder
Artikelnummer. 16454979
Skift visning
Mærke:
Almindelig
Ingen etiket
Trykt
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mærke
16454979 Ingen etiket
16464979 Almindelig
16444979 Trykt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16454979 Leverandør Wheaton™ Leverandørnr. 360251
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00 DKK
    266.80 DKK / Pakke med 50
    Spare 96.20 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Steril prøvebeholder tilbyder prøvesikkerhed og brugersikkerhed med lækagefri ydeevne.
  • Til generel prøveindsamling, transport og opbevaring
  • Bredt containersortiment, der passer til de fleste brugerbehov
Tekniske data
Produkttype Prøvekrukke
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Certificeringer/compliance EU-direktiv 98/79/EF
Lukningsmateriale Metal
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) 63.4 mm
Højde (metrisk) 121.2 mm
Mærke Ingen etiket
Mængde 25/Pk., 50/Cs.