Få mere at vide
Axygen™ 250μ L Automatiseringstips til Agilent™ /Hastighed 11 VPrep™ og Bravo, 96 Tip Format
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12716659 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Ikke-steril
Steril
Tip stil:
Lav fastholdelse
Standard
Funktioner:
Ikke-pyrogen
Ikke-pyrogen, bundlabel
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Artikelnummer. Sterilitet Tip stil Funktioner unitSize
12716659 Ikke steril Standard Ikke-pyrogen, bundlabel Pakke med 4800
10313370 Ikke steril Standard Ikke-pyrogen Pakke med 4800
12786649 Ikke-steril Lav fastholdelse Ikke-pyrogen Pakke med 4800
10221480 Steril Standard Ikke-pyrogen Pakke med 4800
4 options
Artikelnummer. 12716659
Brand: Axygen™ undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Agilent/Velocity11 automationssystemer
Spidserne fremstilles efter strenge specifikationer under streng proceskontrol og samles via automatisering for at sikre ensartet ydeevne og kvalitet.
  • Klar polypropylen
  • Maxymum Recovery™ forbedrer nøjagtigheden og præcisionen, mens prøvetabet reduceres
  • Certificeret RNase-/DNase-fri og ikke-pyrogen
  • Ikke-pyrogen
  • Fås i usteril eller steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 250μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Certificeringer/compliance ANSI
Rene krav DNase, RNAse fri
Til brug med (applikation) Ikke-pyrogen, bruges til strenge specifikationer under streng proceskontrol
Funktioner Ikke-pyrogen, bundlabel
Format Stativ
Tip stil Standard
Emballage SBS Rack
Mængde 50 stativer/Cs.
Til brug med (udstyr) Agilent/Velocity VPrep 8LT, Agilent/Velocity VPrep 96LT, Agilent Bravo 96LT