Få mere at vide
Hamilton™ 250μ L 700-serien Microliter Sprøjte
Artikelnummer. 17884362
Skift visning
Nålemåler:
22 G
22s G
26'ere G
Ingen nål inkluderet
Nålespids stil:
Ingen nål inkluderet
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Stump
Tilslutningstype:
Aftagelig
Cementeret
Riflet nav
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Nålespids stil Tilslutningstype
17884362 22s G Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Aftagelig
17804262 26'ere G - Riflet nav
17814262 22 G Stump Cementeret
17814422 Ingen nål inkluderet Ingen nål inkluderet Aftagelig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17884362 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. CAL80730
Forventet forsendelse: 08-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
700-serien Microliter Sprøjten opfylder de generelle krav til væskehåndtering i produktions- og forskningslaboratorier.
  • 700-serien er den originale Hamilton-sprøjte.
  • Denne serie af Microliter sprøjter er designet til at løse de generelle krav til væskehåndtering i produktions- og forskningslaboratorier.
  • 700-serien er fortsat industristandarden.
  • Stempler og cylindere er ikke udskiftelige eller udskiftelige.
  • Dispenserer mængder op til 250μ L.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale PTFE
Nålemåler 22s G
Diameter (engelsk) Indre 0,091 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,0059 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.15 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,0283 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 0,305 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 2.30 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 7.75 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Microliter Sprøjte
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 725 N
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Mængde 1
Volumen (metrisk) 250μ L
Længde (metrisk) nål 51 mm
Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Tilslutningstype Aftagelig