Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Karton kryogen røropbevaringsboks
Artikelnummer. 16370656 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Holder:
25 rør (5 x 5 formatrør)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
16370656 25 rør (5 x 5 formatrør) Pakke med 200
1 options
Artikelnummer. 16370656 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. 120519
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Karton kryogen hætteglasrør Opbevaringsboks 5 x 5 plads med gitter til 2,0 mL rør.
  • Æsker lavet af papirbelagt pap
  • Skillevægge medfølger i hver kasse
  • 5 x 5 format til rør op til 14 mm i diameter
Tekniske data
Certificeringer/compliance Ingen
Oversigt Karton kryogenrør Opbevaringsboks 50 mm 5 x 5 plads med gitter til 1,5/2 mL rør
Lukketype Låg
Farve Blå
Materiale Pap, Paper (Papir)
Form Rektangulær
Til brug med (applikation) Rør, hætteglas
Holder 25 rør (5 x 5 formatrør)
Inkluderer Skillevæg
Foringsmateriale Ingen foring
Antal rum 25
Antal steder 25
Produkttype Cryo opbevaringsboks
Mængde 200/Cs.
Stabelbar Nej
Opbevaringsmetode Køligt, tørt sted
Dimensioner (L x B x H) 3,4 x 3,4 x 1,5 tommer.
Længde (metrisk) 87 mm
Længde (engelsk) 3,4 tommer.
Bredde (metrisk) 87 mm
Bredde (engelsk) 3,4 tommer.
Højde (metrisk) 38 mm
Højde (engelsk) 1,5 tommer