Få mere at vide
Hirschmann™ 25 mL Klasse B Amber lateral glasstophane Burette
Artikelnummer. 13127999
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13127999 25 ml Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 13127999 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 3220170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1450.00 DKK
    1275.82 DKK / Pakke med 2
    Spare 174.18 DKK
    12% Slukket
På lager
For volumetrisk nøjagtighed ved væskehåndtering.
  • Klasse B
  • Fremstillet af DURAN™ borosilikatglas til modstandsdygtighed over for kemikalier og termisk chok
  • I ravfarvet glas til beskyttelse af lysfølsomt indhold
  • Sidehane af glas
  • Kalibreret til EX
  • Acc. til DIN EN ISO 385
  • Hvide gradueringsmærker
Tekniske data
Farve Ravgul
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Længde (metrisk) 500 mm
Materiale Glas
Gradueringer 0.05 mL
Skala Hvid
Stophane Lateral
Stophane materiale Glas
Tolerance ±0,045 ml
Type Buret
Klasse Klasse B
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385