Få mere at vide
Hirschmann™ 25 ml Klasse AS Schellbach Buretter
Artikelnummer. 12730138
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12730138 25 ml Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 12730138 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 3140370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1730.00 DKK
    1522.04 DKK / Pakke med 2
    Spare 207.96 DKK
    12% Slukket
På lager
Med Schellbach striber for øget læsbarhed.
  • Klasse AS
  • Fremstillet af DURAN™ borosilikatglas til modstandsdygtighed over for kemikalier og termisk chok
  • Lige glasstophane med PTFE nøgle
  • Kalibreret til EX
  • Acc. til DIN EN ISO 385
  • Blå afgangstegn
  • Certificeret overensstemmelse, med dateret batch-identifikation
  • Hovedpunkt ring graduering
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Længde (metrisk) 500 mm
Materiale Glas
Gradueringer 0.05 mL
Inkluderer Schellbach Stribe
Skala Blå
Stophane materiale PTFE
Tolerance 0.03 mL
Type Schellbach Buret
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385