Få mere at vide
Hamilton™ 25 mL 1000-serien gastæt sprøjte
Artikelnummer. 17824332
Skift visning
Nålemåler:
22 G
Ingen nål inkluderet
Nålespids stil:
Ingen nål inkluderet
Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Tilslutningstype:
Han Luer Lock
Luer-lås
Prøvelås
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nålemåler Nålespids stil Tilslutningstype
17824332 22 G Skarp, skrå, buet, ikke-kerner Prøvelås
17814212 Ingen nål inkluderet Ingen nål inkluderet Han Luer Lock
17814332 Ingen nål inkluderet Ingen nål inkluderet Luer-lås
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17824332 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. CAL85021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4950.00 DKK
    4465.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 484.08 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
1000-seriens sprøjter tilbyder en gastæt løsning i mellemvolumen.
  • Denne sprøjteserie kan prale af en række terminerings- og nålemuligheder, hvilket giver enestående alsidighed og tilpasningsevne.
  • Dispenserer mængder op til 25 ml.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Materiale Rustfrit stål
Nålemåler 22 G
Diameter (engelsk) Indre 0,907 tommer.
Diameter (engelsk) indre nål 0,0161 tommer.
Diameter (metrisk) indre nål 0.41 mm
Diameter (engelsk) ydre nål 0,0283 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 1,07 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 23.0 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 27.1 mm
Diameter (metrisk) ydre nål 0.72 mm
Længde (engelsk) Nål 2''
Produkttype Gastæt sprøjte
Maks. Temperatur (engelsk) 176 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 80 °C
Min. Temperatur (engelsk) 50 °F
Model- 1025 SL sprøjte
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Volumen (metrisk) 25 mL
Længde (metrisk) nål 51 mm
Nålespids stil Skarp, skrå, buet, ikke-kerner
Tilslutningstype Prøvelås
Erstatningsnål 1