Få mere at vide
25-Hydroxyvitamin D3 3-Hemisuccinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 25-Hydroxyvitamin D3 3-Hemisuccinate |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H48O5/c1-21-10-13-25(36-29(34)17-16-28(32)33)20-24(21)12-11-23-9-7-19-31(5)26(14-15-27(23)31)22(2)8-6-18-30(3,4)35/h11-12,22,25-27,35H,1,6-10,13-20H2,2-5H3,(H,32,33)/b23-11+,24-12-/t22-,25+,26?,27?,31-/m1/s1 |
| Formel vægt | 500.3502 |