Få mere at vide
25-Hydroxyvitamin D3 3-Glucuronide (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 25-Hydroxyvitamin D3 3-Glucuronide |
| CAS | 170512-14-8 |
| Molekylær formel | C33 H52 O8 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (3β,5Z,7E)-25-Hydroxy-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C33H52O8/c1-19-10-13-23(40-31-28(36)26(34)27(35)29(41-31)30(37)38)18-22(19)12-11-21-9-7-17-33(5)24(14-15-25(21)33)20(2)8-6-16-32(3,4)39/h11-12,20,23-29,31,34-36,39H,1,6-10,13-18H2,2-5H3,(H,37,38)/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,26+,27+,28-,29+,31-,33-/m1/s1 |
| SMIL | C=C1CC[C@H](O[C@@H]2O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C/C1=C/C=C3[C@@](CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(O)(C)C)([H])[C@]4(C)CCC/3 |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(((S,Z)-3-(2-((1R,3aS,7aR,E)-1-((R)-6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl)-7a-methyloctahydro-4H-inden-4-ylidene)ethylidene)-4-methylenecyclohexyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 576.76 |
| Formel vægt | 576.37 |