Få mere at vide
25-Hydroxycholesterol-26,26,26,27,27,27-d6, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 25-Hydroxycholesterol-26,26,26,27,27,27-d6 |
| CAS | 88247-69-2 |
| Molekylær formel | C27 2H6 H40 O2 |
| Mængde | 0.005 g |
| Synonym | Cholest-5-ene-26,26,26,27,27,27-d6-3,25-diol, (3β)-, (3β)-Cholest-5-ene-26,26,26,27,27,27-d6-3,25-diol, 26,26,26,27,27,27-Hexadeuterio-25-hydroxy-5-cholestene-3β-ol, 25-Hydroxycholesterol-26,26,26,27,27,27-D6, 5-Cholesten-3β,25-diol-26,26,26,27,27,27-d6, 25-Hydroxy Cholesterol-d6 |
| InChI formel | InChI=1 S/C27H46O2/c1-18(7-6-14-25(2,3)29)22-10-11-23-21-9-8-19-17-20(28)12-15-26(19,4)24(21)13-16-27(22,23)5/h8,18,20-24,28-29 H,6-7,9-17H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27-/m1/s1/i2D3,3D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(O)(CCC[C@@H](C)[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | (3 S,8 S,9 S,10 R,13 R,14 S,17 R)-10,13-dimethyl-17-[(2 R)-7,7,7-trideuterio-6-hydroxy-6-(trideuteriomethyl)heptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 408.69 |
| Formel vægt | 408.3874 g/mol |
| Vis mere |