Få mere at vide
25-hydroxy vitamin D3 3,3'-biotinylaminopropylether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 25-Hydroxy Vitamin D3 3,3'-Biotinylaminopropyl Ether |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C40H65N3O4S/c1-27-15-18-31(47-24-10-23-41-36(44)14-7-6-13-35-37-34(26-48-35)42-38(45)43-37)25-30(27)17-16-29-12-9-22-40(5)32(19-20-33(29)40)28(2)11-8-21-39(3,4)46/h16-17,28,31-35,37,46H,1,6-15,18-26H2,2-5H3,(H,41,44)(H2,42,43,45)/b29-16+,30-17-/t28-,31+,32+,33?,34+,35-,37+,40-/m1/s1 |
| Formel vægt | 683.47 |