Få mere at vide
25-Hydroxy Vitamin D3 3,3’-Aminopropyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 25-Hydroxy Vitamin D3 3,3'-Aminopropyl Ether |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H51NO2/c1-22-11-14-26(33-20-19-31)21-24(22)12-13-25-10-8-17-30(6)27(15-18-29(25,30)5)23(2)9-7-16-28(3,4)32/h12-13,23,26-27,32H,1,7-11,14-21,31H2,2-6H3/b24-12-,25-13+/t23-,26+,27-,29+,30-/m1/s1 |
| Formel vægt | 457.392 |