missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
25-Hydroxy Vitamin D2 3,3’-Aminopropyl Ether (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 25-Hydroxy Vitamin D2 3,3'-Aminopropyl Ether |
| CAS | 932023-11-5 |
| Molekylær formel | C31H51NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3S,4E,6R)-6-[(1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-(3-Aminopropoxy)-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-7a-methyl-1H-inden-1-yl]-2,3-dimethyl-4-hepten-2-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C31H51NO2/c1-22-11-15-27(34-20-8-19-32)21-26(22)14-13-25-9-7-18-31(6)28(16-17-29(25)31)23(2)10-12-24(3)30(4,5)33/h10,12-14,23-24,27-29,33H,1,7-9,11,15-21,32H2,2-6H3/b12-10+,25-13+,26-14-/t23-,24+,27+,28-,29+,31-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](/C=C/[C@H](C)C(C)(C)O)[C@H]1CC[C@@H]\2[C@@]1(CCC/C2=C\C=C/3\C[C@H](CCC3=C)OCCCN)C |
| IUPAC navn | (3S,6R,E)-6-((1R,3aS,7aR,E)-4-((Z)-2-((S)-5-(3-aminopropoxy)-2-methylenecyclohexylidene)ethylidene)-7a-methyloctahydro-1H-inden-1-yl)-2,3-dimethylhept-4-en-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 469.75 |
| Formel vægt | 469.39 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?