Få mere at vide
25-Hydroxy VD2-d6, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439047
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16439047 5 mg -
16401509 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16439047 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15328
MedChemExpress 25-Hydroxy VD2-d6 is the deuterium labeled 25-Hydroxy VD2.
25-Hydroxy VD2-d6 is the deuterium labeled 25-Hydroxy VD2.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 25-Hydroxy VD2-d6
CAS 1262843-46-8
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Solid
Molekylær formel C28H38D6O2
Farve White
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (238.85 mM; Need ultrasonic)
SMIL O[C@@H](CCC/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](/C=C/[C@H](C)C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Molekylvægt (g/mol) 418.68
Mængde 5 mg
Formel vægt 418.68
Procent renhed 98.96%