Få mere at vide
25-Hydroxy Cholesterol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 25-Hydroxy Cholesterol |
| CAS | 2140-46-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C27 H46 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Cholest-5-ene-3,25-diol, (3β)-, Cholest-5-ene-3β,25-diol (8CI), (3β)-Cholest-5-ene-3,25-diol, 25-Hydroxy-5-cholestene-3β-ol, 25-Hydroxycholesterol, 5-Cholesten-3β,25-diol, 25-Hydroxy Cholesterol |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O2/c1-18(7-6-14-25(2,3)29)22-10-11-23-21-9-8-19-17-20(28)12-15-26(19,4)24(21)13-16-27(22,23)5/h8,18,20-24,28-29H,6-7,9-17H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27-/m1/s1 |
| SMIL | C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC navn | (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R)-6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 402.65 |
| Vis mere |